Imprimer
Colonnes GSTrap™ FF
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GSTrap™
17-5131-01EA 347 EUR
17-5131-01 17-5130-01 17-5131-02 17-5130-02
Colonnes GSTrap™ FF
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes GSTrap™ FF sont des colonnes Glutathione Sepharose™ Fast Flow préremplies, qui facilitent la purification rapide et pratique des protéines marquées à la GST.
  • Conditions d'élution modérées préservant l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines
  • Facilité de la transposition à plus grande échelle par raccordement des colonnes en série
  • Sepharose™ 4 Fast Flow offre de bonnes propriétés d'écoulement
  • Fonctionnement simple des GSTrap™ FF à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles ÄKTA ou le système FPLC
GST-tagged proteins can be purified directly from pretreated bacterial lysates using GSTrap FF.GST-tagged proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione.
The purification process preserves protein antigenicity and function. If desired, cleavage of the protein from GST can be achieved using a site-specific protease whose recognition sequence is located immediately upstream from the multiple cloning site on the pGEX plasmids. GST-tagged proteins can be detected using colorimetric or immunological methods.
The resin, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, is also available as lab packages and is an excellent choice for scale-up.The columns can be operated with a syringe, peristaltic pump, or liquid chromatography system such as ÄKTA design or FPLC System.