Imprimer
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Premium
Fournisseur: Bohlender
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SICCO
467-0132EA 645 EUR
467-0132 467-0130 467-0131
Mini-armoires de dessiccation, SICCO, Premium
Dessiccateurs Armoires de dessiccation
En PC transparent. Chaque chambre comprend une porte unique équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre −35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
  • Fabrication robuste, légère et portative
  • Choix parmi des modèles à une, deux ou trois chambres, chaque chambre étant livrée avec deux étagères
  • Hygromètre et dessiccant (livré dans un conteneur refermable pratique) fournis
Chaque chambre comprend une porte unique équipée d'une fermeture par encliquetage et d'un joint intégré assurant une ouverture facile et une fermeture étanche. Résistance à des températures comprises entre −35 et +70 °C. Utilisation sous une pression atmosphérique normale.
  • Large ouverture et angle d'ouverture de la porte étendu permettant à l'utilisateur d'accéder à l'espace intérieur dans son intégralité
  • Fabrication robuste, légère et portative
  • Choix parmi des modèles à une, deux ou trois chambres, chaque chambre étant livrée avec deux étagères
  • Hygromètre et dessiccant (livré dans un conteneur refermable pratique) fournis