Le kit de sélection HiTrap™ HIC comprend sept colonnes de chromatographie d'interaction hydrophobe (HIC) de 1 ml, chacune remplie avec un milieu différent pour le criblage et la sélection des milieux à petite échelle.
- Choisir le ligand et les conditions expérimentales les plus appropriés pour profiter pleinement de l'HIC
- Conception flexible pour l'utilisation avec des seringues, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et capacités élevées
Within HIC you need to perform empirical testing to find optimal conditions for your target sample. The parameters you typically screen for are type of salt, concentration of salt, and pH. The HiTrap HIC Selection Kit enables you to test seven different HIC resins in order to find the most suitable one.
Informations de livraison: Le kit comprend sept colonnes HiTrap™ 1 ml préremplies avec les milieux suivants : Phenyl Sepharose™ High Performance, Butyl Sepharose™ High Performance, Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub. faible), Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow (sub. élevé), Butyl-S Sepharose™ 6 Fast Flow, Butyl Sepharose™ 4 Fast Flow et Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow.