PD SpinTrap™ G-25 est une colonne Microspin à usage unique, pratique pour le nettoyage rapide à petite échelle des protéines et autres biomolécules de grande taille (poids moléculaire >5000), avec la possibilité d'analyser plusieurs échantillons en parallèle.
- Taux de récupération élevé (70 à 90%, en fonction des biomolécules)
- Idéale pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
- Haute capacité de désalinisation (>85%) ; préremplies avec ~600 µl de milieu Sephadex™ G-25
- Préparation d'échantillons dans la plage de 100 à 180 µl sans dilution des échantillons
- Pour une utilisation avec une microcentrifugeuse standard
PD SpinTrap G-25 is a single-use microspin column that is designed for desalting and buffer exchange of biological sample using a standard microcentrifuge. The column is prepacked with ~600 µL Sephadex G-25 resin, and the column material is biocompatible polypropylene.
Informations de livraison: Instructions supplied with the columns.