PD MiniTrap G-25 columns are prepacked, single-use gravity columns for desalting, buffer exchange, and sample cleanup.
- Convient aux protocoles d'écoulement par gravité ou de centrifugation
- Compatible avec des volumes d'échantillon de 0,1 à 0,5 ml pour la gravité, de 0,2 à 0,5 ml pour la centrifugation
- Taux de récupération élevés de 70 à 95%, en fonction des biomolécules
- Capacité de désalinisation élevée de >90%
Grâce au protocole de gravité, il est facile de nettoyer l'échantillon avec une ou plusieurs colonnes en parallèle sans qu'un système de purification soit nécessaire. Avec le protocole de centrifugation, les échantillons sont analysés en parallèle dans une centrifugeuse standard avec une dilution minimale de l'échantillon élué.
Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser la colonne PD MidiTrap™ G-25 (1,0 ml) et la colonne de désalinisation PD-10 (2,5 ml), et pour une plus petite échelle, PD SpinTrap™ G-25 (130 µl) et PD MultiTrap™ G-25 (130 µl) en parallèle.
For larger scale please use PD MidiTrap G-25 column (1,0 ml) and PD-10 Desalting column (2,5 ml) and for smaller scale PD SpinTrap G-25 (130 µl) and PD MultiTrap G-25 (130 µl in parallel)
Informations de livraison: Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.