Imprimer
Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-200 HR
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
17-1166-01 17-1195-01
17-1166-01EA 881 EUR
17-1166-01 17-1195-01
Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-200 HR
Colonnes pour chromatographie
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-200 HR et HiPrep™ 26/60 Sephacryl® S-200 HR sont des colonnes de filtration sur gel préremplies destinées à la séparation préparative des biomolécules dont le volume d'échantillon peut atteindre 5 et 13 ml, respectivement. Sephacryl® S-200 est utilisée pour la séparation des protéines de taille intermédiaire, notamment des anticorps et des protéines sériques.
  • Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique longue durée provenant de la matrice rigide et hydrophile en allyl-dextran/bisacrylamide
  • Ces colonnes produisent des séparations reproductibles sur une large plage de poids moléculaires