Imprimer
Colorant pour protéines, bleu BANDit™
Fournisseur: VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR® Blue BANDit™
K217-1LEA 166 EUR
K217-1L K217-250ML
Colorant pour protéines, bleu BANDit™
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Le BANDit bleu est une alternative sûre et écologique au traditionnel colorant bleu de Coomassie®.
  • Réduit la manipulation de produits chimiques dangereux: n'exige ni méthanol, ni acide acétique
  • Haute sensibilité, méthode rapide et simple