Imprimer
Milieux de chromatographie d'affinité, TALON® Superflow™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Talon®
28-9574-99EA 230 EUR
28-9574-99 28-9575-02
Milieux de chromatographie d'affinité, TALON® Superflow™
Protéines purification Protein Purification Resins
Milieux de chromatographie à base de cobalt conçus pour la purification des protéines marquées à l'histidine par chromatographie d'affinité pour ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Conviennent lorsque le Ni²⁺ n'est pas le choix optimal pour l'ion métallique
  • Compatibles avec les réactifs IMAC couramment utilisés
  • Permettent la purification des protéines dans les conditions natives et dénaturantes
  • Utilisés avec les systèmes d'expression procaryotes et eucaryotes