Imprimer
Colonnes vides, HiScale™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HiScale™
29-3605-50EA 1180 EUR
29-3605-50 28-9644-41 28-9645-14 28-9644-24 28-9645-13 28-9644-45 28-9644-44
Colonnes vides, HiScale™
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes vides à stabilité haute pression (capables de résister à une pression de 20 bar) et débits élevés sont compatibles avec le remplissage par les milieux de chromatographie BioProcess™ modernes tels que MabSelect™ et Capto™ pour le développement de méthodes et la chromatographie préparative. Les colonnes sont conçues pour être utilisées dans des solutions aqueuses et presque tous les solvants organiques couramment utilisés en chromatographie liquide des biomolécules, avec les quelques exceptions suivantes près : hydrocarbures chlorés, acétone et autres cétones, esters aliphatiques et phénol. Les solutions contenant plus de 2 M NaOH, 1 M HCl, d'autres acides minéraux forts ou 75% d'acide acétique ne doivent pas être utilisées. Le matériel de la colonne est composé de verre borosilicaté, de PC, de PA (fibre de verre renforcée), d'EPDM, de POM, de PEEK, d'ETFE, de caoutchouc fluoré, de PP et de PA (nylon).
  • Offre une compression axiale du lit de gel et un mécanisme de piston non rotatif qui augmente les capacités de remplissage
  • Les adaptateurs doubles offrent une flexibilité élevée et des hauteurs de remplissage dynamiques
  • La possibilité de rincer l'intégralité de l'arbre de l'adaptateur après le remplissage minimise le risque de prolifération bactérienne après une utilisation prolongée
  • Porosité : 20 μm
  • Support de lit : PP (fibre de verre renforcée) et filet en PA
Le méchnisme Quicklock de l'axe de l'adaptateur permet un mouvement rapide et facile de l'adaptateur, ce qui simplifie les réglages, le démontage et le nettoyage. L'échelle de mesure sur la colonne facilite la prédiction et l'obtention d'une hauteur de remplissage prédéfinie, ce qui augmente le contrôle du processus ainsi que la reproductibilité. Bien qu'elles soient optimisées pour les milieux haute pression, les colonnes HiScale™ sont parfaitement compatibles avec toutes les applications (et méthodes de remplissage) actuellement applicables aux colonnes XK.
The QuickLock mechanism of the adapter shaft facilitates rapid and easy movement of the adapter, simplifying adjustments as well as disassembly and cleaning. The entire shaft may be rinsed after column packing, minimizing the risk of bacterial growth. The column’s measurement scale helps users to predict and reach a predefined bed height.
HiScale™ columns are based on the well‐established line of XK columns. They are compatible with all methods currently applicable to XK columns.
HiScale™ 10/40 columns are especially suitable for scaledown studies used in, for example, viral clearance evaluation in downstream processing. The small inner diameter and flexible adapters minimize costly sample and viral spike volumes. The robust design of HiScale™ 10/40 allows for controlled bed heights and gives reproducible results offering an effective scaled down model of the large-scale downstream process.
HiScale™ chromatography columns are compatible with all Cytiva resins. For columns packed with SOURCE 15 and SOURCE 30, a 10 µm net ring should be used.
Informations de livraison: les colonnes HiScale™ sont livrées avec un tube pour colonne, un tube de protection externe, deux adaptateurs, des tubes PEEK et des raccords-unions aux deux extrémités pour un raccordement facile aux valves, pompes et moniteurs.