Imprimer
Sorbants pour chromatographie en mode mixte HEA et PPA HyperCel™
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
569-0008EA 57.6 EUR
PALL20250-012 PALL20260-015
Sorbants pour chromatographie en mode mixte HEA et PPA HyperCel™
Les sorbants HEA et PPA HyperCel™ sont des sorbants de chromatographie pouvant être utilisés à l'échelle industrielle, conçus pour la capture des protéines et l'élimination des impuretés dans un environnement biopharmaceutique. Fonctionnant selon un mécanisme « en mode mixte », leur comportement est basé sur une combinaison d'interactions électrostatiques et hydrophobes des protéines avec les ligands. Les sorbants HEA et PPA HyperCel™ offrent des sélectivités uniques, différentes de celles obtenues par l'échange d'ions ou l'HIC (chromatographie d'interaction hydrophobe) classique, qui peuvent être examinées pour faciliter le développement de méthodes.
Granulométrie moyenne : 80 - 100 µm
Composition des billes : cellulose réticulée à porosité élevée
Capacité de liaison dynamique pour la BSA (percée à 10%)* : 40 - 60 mg/ml
Ligand : hexylamine aliphatique (HEA) ; phénylpropylamine aromatique (PPA)
Récupération de la BSA : >90%
pH de fonctionnement : 2 - 20
pH de nettoyage : 1 - 14
Résistance à la pression : <3 bar (44 psi)
Pression de fonctionnement type : <1 bar (14 psi)
* Déterminée en utilisant 5 mg/ml de BSA dans de la PBS, débit : 100 cm/h