Imprimer
Écrans d'intensification, Amersham Hyperscreen™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN1662EA 317 EUR
GEHERPN1662
Écrans d'intensification, Amersham Hyperscreen™
Les écrans d'intensification Hyperscreen™ sont des écrans en tungstate de calcium haute performance qui peuvent être utilisés avec un film pré-clignotant pour accroître la sensibilité tout en maintenant une réponse linéaire qui permet la quantification des résultats.
  • Offrent des résultats rapides et un degré de sensibilité élevée pour la détection de ³²P et de ¹²⁵I dans les techniques de transfert Southern, Northern et Western
  • Les écrans à grains fins offrent une résolution de bande claire
  • Disponibles dans une gamme complète de tailles