Imprimer
Substrate for Western blotting, ECF™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
RPN5785EA 215 EUR
RPN5785
Substrate for Western blotting, ECF™
Réactifs d'électrophorèse Réactifs de Blotting
Informations de livraison: Provided with reagents sufficient for detecting 2500 cm² membrane: ECF substrate (60 ml) and dilution buffer.