Imprimer
Agitateurs magnétiques, MMS-3000
Fournisseur: Grant
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Grant-bio
442-1117EA 280 EUR
442-1117
Agitateurs magnétiques, MMS-3000
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Mini-agitateur magnétique avec plaque en acier inoxydable. Cet agitateur est idéal pour les mesure du pH, l'extraction et la dialyse avec de petites quantités de substances.
  • Leur fonctionnement silencieux et leur petite taille permettent à l'unité de s'adapter facilement sur la paillasse du laboratoire
  • Cadran gradué pour définir la vitesse d'agitation
  • Conviennent pour l'agitation des échantillons de viscosité jusqu'à 1170 mPa
Informations de livraison: fournis avec un barreau d'agitation magnétique de forme cylindrique et un support détachable pour permettre aux capteurs d'être insérés dans l'échantillon.