Imprimer
Bioréacteurs, Wheaton® CELLine™
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
392-1008EA 261 EUR
392-1008 734-2633 734-2631 392-1000 392-1007 734-2632
Bioréacteurs, Wheaton® CELLine™
Bioréacteurs
CELLine™ est un bioréacteur à usage unique et à double compartiment fabriqué en PS vierge optiquement clair. Le fond est constitué d'une membrane de silicone moulée et forme une barrière d'aération de 0,2 µm facilitant les échanges gazeux. Les compartiments sont séparés par cette membrane semi-perméable en acétate de cellulose de 10 kDa, dont l'intégrité a été testée à la pression. CELLine™ classic (CL) permet des applications à l'échelle laboratoire utilisant des cellules en suspension ou adhérentes en association avec des micro-supports. L'appareil est optimisé pour la culture d'hybridomes et de nombreux autres types de cellules (par exemple, cellules CHO, NSO et SF). CELLine™ adhere (AD) est adapté à la croissance de cellules dépendantes d'un support (par exemple, cellules HEK, BHK, CHO). Le bioréacteur CELLine™ AD contient une matrice tissée en PET dans le compartiment cellulaire, qui constitue une surface idéale pour la fixation cellulaire.
  • Hautement efficace, avec des concentrations de produit 50 à 100 fois supérieures à celles des consommables de culture cellulaire classiques
  • Aussi simple d'emploi qu'un flacon de culture tissulaire standard
  • Utilise 90% de suppléments en moins et nécessite moins de manipulations que les flacons conventionnels
  • Facile à empiler
  • Conditionnement individuel, sous blisters de qualité médicale, faciles à ouvrir, stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes