LaPrep Sigma est un système de chromatographie préparatoire extrêmement robuste et compact fonctionnant sur la plateforme intuitive EZChrom. En tant que système véritablement modulaire, avec de nombreuses configurations possibles, il possède l’une des empreintes les plus petites du marché (242×352 mm). Avec un écran tactile facile à utiliser et une connexion Ethernet, il constitue un complément idéal à tout laboratoire nécessitant une solution HPLC préparatoire flexible.
LaPrep Sigma a des capacités allant d’une échelle analytique à une échelle préparatoire, avec une capacité de pompage de 1 à 600 ml/min pouvant être facilement connectée à un collecteur de fractions entièrement automatisé. Outre les options d’un détecteur UV à une ou plusieurs longueurs d’ondes, et l’échantillonnage automatique ou la distribution d’échantillon d’une seule injection, LaPrep Sigma est un excellent choix pour tout laboratoire de préparation, quelles que soient les exigences de la configuration.
La clé de la flexibilité de LaPrep Sigma est le module assistant. L’assistant accueille la valve de fractionnement et d’injection ainsi que la pompe à injection automatisée, ce qui permet d’utiliser un minimum d’espace sur la paillasse. Il existe un grand nombre d’options de configuration variées.
Pour une demande de démonstration et plus d’informations, contactez votre spécialiste en chromatographie Avantor local ou envoyez un courrier électronique à l’adresse chromatography@eu.vwr.com.