Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Boîtes de rangement pour flacons d'échantillons
Marques : VWR Collection
VWR®
En PP coloré
  • Résistance thermique de −80 à +100 °C
  • Codage alphanumérique (1,5 ml, 4 ml) pour une identification claire des échantillons
  • Résistantes aux produits chimiques, solides et empilables
Boîtes de rangement pratiques et sûres pour le stockage et le transport de flacons et de bouteilles d'échantillons. Position verticale stable sur les tables de laboratoire et pendant le transport grâce à des logements spécifiques adaptés au diamètre du flacon. Parfaites pour un stockage sans encombrement dans les réfrigérateurs, dans la mesure où le couvercle transparent évite la condensation sur les fermetures et empêche une éventuelle contamination dans l'unité de refroidissement.
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
81 logements pour flacons à sertir, à clipser et à vis de 1,5 ml (1,8 ml, 2 ml) (ND8, ND9, ND10, ND11) et flacons Shell de 2 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
transparent 130×130×45 mm 1 548-1448
bleu 130×130×45 mm 1 548-1443
vert 130×130×45 mm 1 548-1447
jaune 130×130×45 mm 1 548-1446
orange 130×130×45 mm 1 548-1444
rose 130×130×45 mm 1 548-1445
49 logements pour flacons de 4 ml ou flacons Shell de 4 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
rouge 130×130×52 mm 1 548-1487
25 logements pour flacons Headspace de 5 ml, 10 ml et 20 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
bleu 130×130×102 mm 1 548-1511
16 logements pour flacons certifiés EPA de 1,5 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
transparent 67×67×45 mm 1 548-2000
bleu 67×67×45 mm 1 548-1995
vert 67×67×45 mm 1 548-1999
jaune 67×67×45 mm 1 548-1998
orange 67×67×45 mm 1 548-1996
rose 67×67×45 mm 1 548-1997
Boîtes à 16 emplacements pour flacons certifiés EPA de 20 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
violet 130×130×102 mm 1 548-1512
10 logements pour flacons certifiés EPA de 30 ml et 40 ml
Couleur L×P×H Cdt Référence VWR Quantité
violet 130×130×105 mm 1 548-1513
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité