Imprimer
Sleeve protectors, cut resistant, VersaTouch® 72-290
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VersaTouch®
112-2937EA 108 EUR
112-2937
Sleeve protectors, cut resistant, VersaTouch® 72-290
Tenue de travail
These sleeves are manufactured from a combination of PP, glass fibres and Dyneema®.
  • Lavables jusqu'à 90 °C
  • Adaptés au contact avec toutes les denrées alimentaires
  • Résistance élevée à l'abrasion, isolation thermique améliorée
  • Taille universelle unique
Adapté aux applications de transformation des aliments, tels que le désossage, le découpage, la préparation en magasin de légumes, la transformation du poisson et le découpage des filets.
Certifications: EN 388 (354X), Cat. II
Aptitude au contact avec les denrées alimentaire (EU)