Imprimer
illustra™ MicroSpin™ S-200 HR columns
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
illustra™
27-5120-01EA 252 EUR
27-5120-01
illustra™ MicroSpin™ S-200 HR columns
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
illustra™ MicroSpin™ S-200 HR columns allow rapid purification of labelled single-stranded or double-stranded DNA fragments >50 bases in length in a volume of 51 to 100 μl.