Imprimer
Colonnes de chromatographie d'affinité, TriCorn™ Mono P™
Fournisseur: Cytiva
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tricorn™
17-5171-01EA 2510 EUR
GEHE17-5171-01
Colonnes de chromatographie d'affinité, TriCorn™ Mono P™
Les colonnes Mono P™ sont des colonnes haute performance Tricorn™. Les colonnes sont des colonnes en verre pré-emballées pour la chromatofocalisation haute performance des protéines, peptides, polynucléotides et d'autres biomolécules. Mono P™ 5/200 GL offre une forte sélectivité pour les biomolécules.
  • Concentre considérablement les échantillons et résout les différences de pl de 0,02 unités de pH
  • Les billes poreuses de 10 µm Monodisperse offrent une résolution, capacité dynamique, reproductibilité et durabilité supérieures