HiTrap™ IgY Purification HP est une colonne destinée à la purification rapide et facile de l'IgY du jaune d'œuf. Elle est préremplie avec un milieu d'adsorption thiophile, 2-mercaptopyridine couplé à Sepharose™ High Performance. L'adsorption thiophile et promue par des sels à structuration d'eau. L'interaction de l'IgY et du ligand résulte de l'action combinée de don et d'acceptation des électrons ou encore, de l'interaction hydrophile-hydrophobe en mode mixte.
- Chaque colonne lie l'IgY à partir d'un quart de jaune d'œuf (∼100 mg d'IgY). Pour une capacité supérieure, plusieurs colonnes peuvent être connectées en série
- La récupération et la pureté de l'IgY sont excellentes
- Peut être utilisée avec un système de chromatographie en phase liquide comme le modèle ÄKTA
- Frittés supérieurs et inférieurs fabriqués à partir de polyéthylène poreux
HiTrap IgY Purification HP is packed with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose High Performance. Thiophilic adsorption is promoted by water-structuring salts. It has been suggested that the interaction of IgY and ligand results from combined electron donating and accepting action of the ligand or, alternatively, a mixed mode hydrophilic-hydrophobic interaction.
Informations de livraison: des connecteurs destinés à une utilisation avec différents systèmes de chromatographie et d'autres équipements sont inclus.