Imprimer
Tampon de lavage, PBS avec 0,05% de Tween® 20, pH 7,4
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
M245-10.4G-5PKEA 129 EUR
M245-10.4G-5PK
Tampon de lavage, PBS avec 0,05% de Tween® 20, pH 7,4
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Tampon pré-mélangé fourni sous la forme d'une poche prête à l'emploi. Chaque paquet permettant de préparer 1 litre de solution PBS/Tween® 20 1X (Tampon phosphate 10 mmol, 137 mmol de chlorure de sodium, 2,7 mmol de chlorure de potassium, 0,05% de Tween® 20) lorsque le contenu de la pochette est ajouté à 1 litre d'eau.
Conductivité à 25 °C (10,38 g/l d'eau), 5,5 - 16,5.
pH à 25 °C (10,38 g/l d'eau), 7,2 - 7,6.