Imprimer
Tampon de lavage, concentré liquide TBS/Tween® 20X, ultrapure
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
K873-1L
Tampon de lavage, concentré liquide TBS/Tween® 20X, ultrapure
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Concentré liquide pratique qui permet de préparer 10 litres de tampon 1X pour des applications de transfert et ELISA.
  • Permet d'éviter le bruit de fond élevé grâce à l'élimination efficace des réactifs non liés