Imprimer
Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
K875-500MLEA 280 EUR
K875-500ML
Concentré de tampon PBS/Tween®, 20X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
  • Permet d'éviter le bruit de fond élevé grâce à une élimination efficace des réactifs non liés
  • Concentré liquide pratique pour les applications de transfert et d'ELISA
pH (1:20, eau) à 25 °C, 7,50 - 7,70.
Concentrate (500 ml) prepares 10 litres of a 1X buffer.
When diluted down to a 1X concentration, 0,05% Tween® 20 is present.