Imprimer
Générateur d'azote, Genius 3010, Peak Scientific
Fournisseur: PEAK SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
564-0119EA 0 EUR
564-0119
Générateur d'azote, Genius 3010, Peak Scientific
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
Le générateur d'azote Genius 3010 est conçu spécifiquement comme un système autonome afin d'alimenter en gaz des applications LCMS uniques nécessitant un débit d'azote élevé.
  • Aucun compresseur externe requis
  • Compartiment compresseur isolé pour minimiser les perturbations
Pression de sortie de gaz maximale: 6,90 bars.
Température de fonctionnement minimale/maximale: 5 à 35 °C.
Humidité relative maximale: 80%, sans condensation.
Sorties de gaz: 1×¹/₄" BSPP.
Informations de livraison: Fourni avec roulettes pour une mobilité facile.