Le gel DIGE est un gel de polyacrylamide précoulé à 12,5% dans une cassette en verre à faible fluorescence pour une électrophorèse 2-D de deuxième dimension et spécialement mise au point pour l'analyse DIGE 2-D. Le gel DIGE et le kit de tampons DIGE sont des outils visant à augmenter la qualité, la reproductibilité et la commodité de 2-D DIGE à l'aide du système Ettan™ DIGE.
- Produits prêts à l'emploi à longue durée de vie qui vous fait gagner du temps en éliminant la nécessité de fabriquer des tampons, des gels coulés et des plaques de verre de lavage
- Fournissent des cartes de spots à haute sensibilité et haute résolution de qualité égale par rapport aux gels de polyacrylamide coulés sur site
- Fonctionne avec le kit de tampons DIGE dans des cartes de spots avec une reproductibilité plus élevée par rapport aux gels de polyacrylamide coulés sur site
Informations de livraison: notez que ce produit peut être expédié dans les 30 jours avant la date d'expiration. Pour plus d'informations sur les dates d'expiration spécifiques à un lot, contactez le service technique de Avantor.