Imprimer
Veste de pluie ignifuge, haute visibilité, Elliston 7219
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7211EA 169 EUR
113-7211 113-7210 113-7213 113-7212 113-7208 113-7207 113-7209 113-7215 113-7214 113-7206 113-7216 113-7205
Veste de pluie ignifuge, haute visibilité, Elliston 7219
Tenue de travail
Cette veste imperméable et coupe-vent est fabriquée en tissu anti-statique Siopor® FR AST consistant en un tissu polyester laminé 100% FR PU + AST. En outre, il dispose d'une doublure fixe en coton ignifuge avec deux poches intérieures. Le tissu est hydrofuge sur l'extérieur et comporte un revêtement intérieur captant l'humidité.
  • Haute résistance à la déchirure, coutures étanchées
  • Col droit, prévu pour fixer une capuche (capuche disponible séparément)
  • Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant
  • Deux poches plaquées, deux boucles pour badges
  • Manches montées ronde, manches ajustables par boutons-pression
Les doublures molletonnées 7220 et 7221 peuvent être zippées pour une meilleure protection contre le froid.
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 240 g/m²
Certifications: EN 531 (A C1 B2), EN 13034 (type PB / 6), EN 14116 (dans l'index 3, l'indice extérieur 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)