Imprimer
Veste de pluie avec veste softshell amovible, Burma 488A
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
488AEU1201/3XL 488AEU1882/M 488AEU1882/L 488AEU1882/3XL 488AEU1882/2XL 488AEU1882/1XL 488AEU1201/S 488AEU1201/L 488AEU1201/2XL 488AEU1201/1XL 488AEU1201/M 488AEU1882/S
113-7106EA 173 EUR
113-7106 113-7114 113-7113 113-7112 113-7111 113-7110 113-7109 113-7107 113-7105 113-7104 113-7108 113-7115
Veste de pluie avec veste softshell amovible, Burma 488A
Tenue de travail
Veste polyvalente fabriquée en tissu Siopor® Ultra (100% polyester avec revêtement 100% PU). La veste softshell interne résistante au froid est amovible. La doublure treillis est fixe et comporte une poche intérieure.
  • Très respirante, coutures bordées
  • Manches intégrées arrondies, manchettes coupe-vent tricotées
  • Col droit, capuche amovible avec protection pour le menton
  • Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Deux poches intégrées, poche Napoléon, poche Mica
  • Manches élastiquées avec resserrage par fermeture auto-agrippante, cordon de serrage élastique à la taille
La veste imperméable et coupe-vent s'utilise quel que soit le temps.
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 195 g/m²
Certifications: EN 343 (3-3)
Attention: Highly breathable, taped seams Round inset sleeves with knitted wind cuffs Straight collar, detachable hood with chin protection Zip closure under flap with touch and close fastening Two inset pockets, Napoleon pocket, Mica pocket Elastic at end of sleeves with narrowing by touch and close fastening, elastic drawstring in waist