Imprimer
Parkas imperméables, haute visibilité et antistatiques, Nash 7227
Fournisseur: Sioen
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-7244EA 405 EUR
113-7244 113-7243 113-7246 113-7245 113-7242 113-7247
Parkas imperméables, haute visibilité et antistatiques, Nash 7227
Tenue de travail
Ces parkas haute performance sont composés d'un tissu 2-couche stratifiée constituée de 60% FR Modacryl et 40% coton (& AST) avec ripstop laminé PU. Ils possèdent une doublure en coton ignifuge fixe mais il est possible d'avoir une doublure/un polaire différents attachés par une fermeture à glissière.
  • Hautement respirant, coutures soudées
  • Col droit, prévu pour une capuche (disponible séparément)
  • Fermeture à glissière sous patte à bande auto agrippante
  • Une poche de poitrine plaquée, deux poches plaquées, deux boucles pour attacher des badges, une poche Napoléon
  • Manches montées rondes, rétrécissement par bande auto agrippante
  • Taille élastiquée dans le dos
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 310 g/m²
Certifications: ARC IEC 61482-2 (classe 1), EN 11612 (A1 B1 C2 F2 E2 W33), EN 13034 (Type PB/6), EN 14116 (index 3), EN 11611 (classe 2 - A1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (2-2 taille S, 3-2 tailles M à 3XL)