Imprimer
VWR®, Conteneurs coniques, pour échantillons/selles, avec bouchon à visser
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
216-0892EA 124 EUR
216-0892 216-0893
VWR®, Conteneurs coniques, pour échantillons/selles, avec bouchon à visser
Récipients de collecte d'échantillon Collecteurs de crachats
En PP translucide
  • Étiquette dépolie, graduée
  • Avec ou sans cuillère
  • Stériles ou aseptiques
Récipients pour selles ou échantillons généraux. Capacité: 120 ml.
Cdt: Not individually wrapped.