Imprimer
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitateurs à tiges électroniques
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
441-0307EA 1910 EUR
441-0307 441-0306 441-0305 441-0304 441-0303 441-0302
VWR® VOS 40 digital & VOS 60 control, Agitateurs à tiges électroniques
Agitateurs Agitateurs à tige
Agitateurs de laboratoire idéals pour des tâches d’agitation simples, pour des quantités pouvant aller jusqu’à 25 litres (VOS 40 digital), ou pour des tâches d’agitation intensives pour des quantités allant jusqu’à 40 litres (VOS 60 control). Grâce à la technologie contrôlée par microprocesseur, les agitateurs ajustent automatiquement la vitesse dans la plage de vitesse comprise entre 0/30 et 2 000 tr/min.
  • Affichage numérique de la vitesse
  • Variation de vitesse en continu
  • Arbres creux pour permettre le passage de tiges d’agitation
  • Protection contre la surcharge – les unités peuvent fonctionner dans des conditions de surcharge pendant de courtes périodes
  • Affichage de code d’erreur
Les circuits de sécurité assurent une coupure automatique en cas de blocage ou de surcharge. La vitesse actuelle de l’arbre et la vitesse préréglée sont constamment surveillées et les variations ajustées automatiquement. Cela garantit une vitesse constante, même lorsque la viscosité de l’échantillon connaît des variations. Les agitateurs ont un boîtier fin et fonctionnent en silence.
Le modèle VOS 60 control comprend un contrôleur sans fil amovible et un écran TFT numérique multilingue. Cet agitateur est équipé d’une interface RS232 et USB permettant de contrôler et de documenter tous les paramètres. Un affichage de tendance de couple permet de mesurer les changements de viscosité.
Fonctions programmables
Mesure intégrée de la température
Fonctionnement par intervalles, minuteur et fonction de verrouillage
Circuit de sécurité réglable
Certifications: Classe de protection selon la norme DIN EN 60529: IP 40
Informations de commande: fournis sans accessoires (vaste choix d’accessoires disponibles séparément).