Imprimer
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, dans une gaine
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Q Path® MacroStar II
720-2051EA 730 EUR
720-2051 720-2052 720-2050 720-2055 720-2056 720-2053 720-2054 720-2057 720-2058
VWR® Q Path® MacroStar II, Cassettes, dans une gaine
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes en pochettes pré-remplies pour imprimantes à cassettes Thermo et RA Lamb. 50 distributeurs avec 80 cassettes et 2×2000 couvercles.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Charnière et couvercle séparé
  • Avec angle d'écriture de 45°