Imprimer
Fourchettes d'échantillonnage
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-2296EA 868 EUR
215-2296
Fourchettes d'échantillonnage
Fourchettes
En PS, blanc.
  • Homologation contact alimentaire: le matériau brut est conforme à la réglementation CE N° 1935/2004.
  • Pour l'industrie laitière
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904