Imprimer
Biophotomètres, BioPhotometer® D30
Fournisseur: Eppendorf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BioPhotometer®
634-0838EA 0 EUR
634-0838 634-0808 634-0927 634-0839
Biophotomètres, BioPhotometer® D30
Spectrophotomètres et spectromètres Biophotomètres
Les biophotomètres D30 sont dédiés aux applications quotidiennes. Les données sont traitées pour l'évaluation rapide des résultats, tout en réduisant le risque d'erreurs.
  • Lampe flash au Xénon à très longue durée de vie
  • Affichage d'acquisition de pureté pour applications spécifiques
  • Boîte d'assistance avec explication pour chaque étape en cinq langues: Anglais, français, allemand, espagnol, italien
Informations de livraison: Livrés avec câble d'alimentation et notice multilingue.