Imprimer
Générateur d'azote, Genius N118LA, Peak Scientific
Fournisseur: Peak Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
564-0115EA 0 EUR
564-0115
Générateur d'azote, Genius N118LA, Peak Scientific
Générateurs de gaz Générateurs d'azote
Le générateur d'azote Genius N118LA convient pour l'alimentation en azote des applications LCMS nécessitant un débit de gaz maximum de 18 l/min.
  • Aucun compresseur externe requis
  • Analyse avec auto-diagnostic pour garantir un fonctionnement fiable
  • Le mode veille permet au générateur de se mettre au repos lorsqu'il n'y a pas de besoin en azote
Température de fonctionnement minimale/maximale: 5 à 25 °C
Humidité relative maximale: 70%
Sortie de gaz: 1×¹/₄" BSP femelle
Informations de livraison: Fourni avec roulettes pour une mobilité facile.