Imprimer
Lingettes de nettoyage, WYPALL*
Fournisseur: Kimberly-Clark
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WYPALL*
115-1568EA 189 EUR
115-1568 115-1569 KIMB83620 115-1570 KIMB83630 115-1749
Lingettes de nettoyage, WYPALL*
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Ces lingettes en microfibres décollent et piègent la saleté des surfaces mouillées et sèches pour un nettoyage rapide et efficace.
  • Aucun produit chimique requis
  • Peuvent être nettoyées jusqu'à 300 fois
  • Le système de codage couleur permet la séparation des tâches et contribue à réduire les risques de contamination croisée
  • Le chiffon vert possède une texture lisse pour le nettoyage du verre et des miroirs