Imprimer
Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-161
Fournisseur: Motic
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-2031EA 722 EUR
630-2031 630-2030 630-2032 630-1876 630-2029 630-2033
Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-161
Microscopes
Les SMZ-161 offrent des performances optiques améliorées.
  • Réflecteur de lumière incidente offrant des images 3D claires sans distorsion
  • Modèles *L avec éclairage halogène
  • Adaptateur monture C sur modèles trinoculaires:
Conçus pour des applications industrielles, spécialement l'assemblage et le contrôle des petites pièces ou circuits intégrés des cartes à circuit imprimé, ainsi que la chaîne de production des écrans LCD.
Informations de commande: Adaptateurs 0,5×, 0,65×, 1× sont disponibles.