Imprimer
Balances de précision, gamme Secura®
Fournisseur: Sartorius
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Secura®
611-2714EA 2720 EUR
611-2714 611-2736 611-2735 611-2713 611-2734 611-2755 611-2733 611-2754 611-2732 611-2731 611-2753 611-2752 SARBSECURA61021CEU SARBSECURA613-1CEU 611-2730 SARBSECURA61011CEU 611-2751 611-2750 SARBSECURA11031CEU 611-5271 611-3133 611-3134 611-3135 SARBSECURA31011CEU 611-2729 611-2728 611-2727 611-2726 611-2725 611-2724 611-2723 611-2722 611-2721 611-2720 611-2741 611-2740 SARBSECURA31011CFR SARBSECURA612-1CEU SARBSECURA1103-1S 611-2719 611-2718 611-2717 611-2739 611-2738 611-2716 611-2737 611-2715
Balances de précision, gamme Secura®
Balances
Balances avancées conçues pour des opérations de pesée faciles, fiables et sécurisées pour des secteurs réglementés. La gamme Secura® est dotée de fonctions APC (Advanced Pharma Compliance) afin de répondre aux exigences en matière de documentation et de surveillance. La documentation papier compatible BPL est également contrôlée par la commande de sécurité intégrée, du fait que le transfert de données vers une imprimante ou un PC est bloqué lorsque des erreurs de fonctionnement courantes se produisent, par exemple si la balance n'est pas équilibrée, le poids d'échantillon minimum n'a pas été atteint ou les fluctuations de température nécessitent un ajustement d'étalonnage isoCAL.
  • Écran tactile avec interface utilisateur graphique optimisée pour utilisateurs dans des laboratoires pharmaceutiques
  • Fonction Cal Audit Trail permettant de documenter la qualité de chaque procédure de pesée que vous réalisez
  • Fonction d'ajustement et calibration interne IsoCAL liée à CAL Audit Trail
  • SQmin - surveillance de la conformité aux limites de poids d'échantillon minimum USP
  • Protection par mot de passe de paramètres d'installation
  • LevelControl surveille en continu si la balance est parfaitement équilibrée
Secura® also features built-in protection systems for complete reliability and regulatory compliance and provides highly accurate weighing results and operating convenience. It features integrated protection systems for minimising the risk of obtaining incorrect results and real time alarm messaging and interactive user guidance for levelling to prevent inaccurate results due to an unlevelled balance.
Safe and clear documentation by sample and batch identifiers for keeping perfect track of weighing data and integrated PC direct function and plug and work connectivity to a printer.
Choice of legal verification: Factory verification EU (CEU); factory verification Switzerland (CCH); factory verification France (CFR).
Informations de livraison: Fournies avec un adaptateur de courant universel, une housse de protection et un mode d'emploi.