Imprimer
VWR®, Beater Vibrobroyeur
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater Vibrobroyeur
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Broyeur à billes pour la désintégration de petits volumes d'échantillons qui peut également être utilisé pour agiter/mélanger des microtubes et des microplaques. Large gamme d'applications dans différents domaines scientifiques, de la géologie à la biotechnologie.
  • Utilisation facile: bouton simple et clavier pour contrôler fréquence et minuteur
  • Entretien facile: moteur c.c. sans balais
  • Large gamme de bols de broyage et supports pour tubes pour satisfaire aux exigences de l'échantillon
Réglage de la durée de broyage - 5 s à 60 min
Fréquence de vibration : 3 à 30 Hz