Imprimer
Votre recherche pour: Compteurs de salinité
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (ATAG4211)
Fournisseur: ATAGO
Description: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ATAGO
Description: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Référence Produit: (LOVI194804-16)
Fournisseur: Lovibond
Description: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EUTEECOSALTTEST)
Fournisseur: EUTECH
Description: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (EBRO1340-5211)
Fournisseur: EBRO
Description: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HORI3999960128)
Fournisseur: HORIBA
Description: Cet appareil de mesure étanche est équipé d'un capteur plan unique qui permet de réaliser des mesures directes, rapides et précises de micro-échantill...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HORI3200689158)
Fournisseur: HORIBA
Description: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom