Imprimer
Votre recherche pour: Sondes de température
85  résultat(s)
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (620-1754)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de remplacement, VWR®
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de température, VWR®
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde PT de haute précision, VWR®, −70…+200 °C, Ø×L: 6×95 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de haute précision (type K), Pénétration, Connexion: SMP, −65…+200 °C, Ø×L: 3×130 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de type K, VWR®, Liquides, air, gaz et semi-solides, −50…+700 °C, Ø×L: 3,30×190,5 mm
Référence Produit: (462-0553)
Fournisseur: VWR Collection
Description: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-1666)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de thermomètre, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-2810)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (620-1987)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Sonde de thermomètre, Traceable®, Liquides, air, gaz et semi-solides, −50...+150 °C, Ø×L: — mm
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TESTO
Description: Sonde de précision, T, Immersion, Connexion: Thermocouple, −50…+350 °C, Ø×L: 5×112 mm
Référence Produit: (TEST0554.3385)
Fournisseur: TESTO
Description: Sonde de température
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TESTO
Description: Sonde de température, −25...+120 °C, 115 mm, Ø×L: 5×115 mm
Fournisseur: TESTO
Description: Probe for infrared thermometer, 0...300 °C, 145 mm, Ø×L: 8×145 mm
Fournisseur: TESTO
Description: Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humi...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom