Imprimer
Conteneur d'expédition avec bouchon à vis
Fournisseur: Marienfeld
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-2769EA 166 EUR
630-2769
Conteneur d'expédition avec bouchon à vis
Boîtes d'expédition pour lames
Conteneur en PP translucide avec bouchon en PE pour une utilisation en pathologie (20 ml).
Ø×H : 31×48 mm