Imprimer
Thermo-hygromètres portables, HygroPalm 23-A
Fournisseur: Rotronic
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2235EA 1645 EUR
620-2235 620-2752
Thermo-hygromètres portables, HygroPalm 23-A
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
L'instrument HP23-A permet de mesurer la température et l'humidité ; il calcule également tous les paramètres psychrométriques (propriétés de l'air humide), entre autres fonctions. Cet enregistreur de données dispose d'un simple bouton-poussoir et les émetteurs peuvent être réglés via un câble de branchement. Conditionné dans une boîte solide, le kit convient à une utilisation mobile.
  • Interface USB
  • Horloge temps réel intégrée
  • Fonction d'enregistrement des données jusqu'à 10 000 valeurs, dont la date, l'heure et le numéro de lot
  • Ajustement du réétalonnage par l'utilisateur via un clavier avec les étalons appropriés
  • Deux connexions pour toutes les sondes HC2 ou sondes tierces analogues
L×P×H: 188×72×30 mm
Poids : 200 g
Informations de livraison: Informations de livraison : livré avec un certificat de réglage en usine et une batterie. Les sondes de l'instrument doivent uniquement être commandées séparément.
Informations de livraison: livré avec un certificat de réglage en usine et une batterie. Les sondes de l'instrument doivent uniquement être commandées séparément.
* Uniquement pour les instruments de mesure de l'activité de l'eau, par ex. HygroPalm 23-AW-A et HygroLab C1.