Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes pour flacons
VWR vous propose sa gamme de boîtes pour flacons afin de vous aider à mieux gérer vos échantillons. En plastique polycarbonate ou en carton, ces boîtes sont équipées de séparateurs amovibles afin de pouvoir accueillir des flacons de différentes capacités (0,5ml ou 2,0ml). VWR vous propose également des modèles adaptés au stockage en congélateur mécanique ou cryogénique. Tous les modèles sont équipés de séparateurs standards ainsi que de couvercles avec codage alphanumérique. Vente à l'unité ou par lots.
VWR vous propose sa gamme de boîtes pour flacons afin de vous aider à mieux gérer vos échantillons. En plastique polycarbonate ou en carton, ces boîtes sont équipées de séparateurs amovibles afin de pouvoir accueillir des flacons de différentes capacités (0,5ml ou 2,0ml). VWR vous propose également des modèles adaptés au stockage en congélateur mécanique ou cryogénique. Tous les modèles sont équipés de séparateurs standards ainsi que de couvercles avec codage alphanumérique. Vente à l'unité ou par lots.
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: A broad variety of PP storage boxes to securely hold a wide range of vial sizes and bottles. Perfect for space-saving storage in the laboratory or in ...
Référence Produit: (548-1487A)
Fournisseur: VWR Collection
Description: En PP coloré
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: Clear plastic hinged case for convenient storage and transportation of sample vials.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: The CryoFILE tissue vial storage Box is used for batching and storing CryoELITE tissue vials.
Référence Produit: (KOEH2-7209)
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Storage boxes are suitable for bottles and vials which is used for cooling in freezers.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (NEOL2-1968)
Fournisseur: NEOLAB
Description: These stackable storage boxes for vials are made of translucent polypropylene (PP).
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom