Imprimer
Tiroirs de rangement, Q Path®
Fournisseur: VWR, part of Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Q Path®
631-1072EA 364 EUR
631-1072
Tiroirs de rangement, Q Path®
Boîtes Boîtes de rangement
Organiseur avec deux tiroirs en métal pour le rangement des cassettes d'inclusion.
  • Pour 2×700 cassettes
  • Poids : 16 kg