Imprimer
Votre recherche pour: Réactifs pour le séquençage
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (MAG-FRAG-I-5)
Fournisseur: Corning
Description: The AxyPrep™ FragmentSelect Kits utilise a paramagnetic bead technology for quick high throughput optimised DNA size selection suitable for various ne...
UOM: 1 * 1 KIT
Référence Produit: (786-14)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: SG-Lysine-C™ endopeptidase, from Lysobacter enzymogenes, is a serine protease highly specific in cleaving peptide bonds at the carboxy side of ...
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (786-13)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: SG-Chymotrypsin™ is a serine endopeptidase, which predominantly cleaves peptide bonds on the carboxy side of tyrosine, phenylalanine and tryptophan. I...
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (25-9005-98)
Fournisseur: Cytiva
Description: AutoScreen 96 well plate consists of a 96-well filter plate containing DNA grade Sephadex™ G-50 for purification of sequencing reactions prior to anal...
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (786-15)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: SG-Glutamic-C™ is a serine endopeptidase, from S. aureus V8, that is highly specific for the cleavage of peptide bonds at the carboxy side of e...
UOM: 1 * 2 Pce
Référence Produit: (786-11)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: SG-Arginine-C™ endopeptidase (Clostripain, from C. histolyticum) specifically hydrolyses the carboxy peptide bond of arginine. SG-Arginine-C™ h...
UOM: 1 * 2 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom