Imprimer
o-Cresolphthaleine 20 g/l dans l'éthanol 70%, VOLUSOL®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
84599.260EA 358 EUR
84599.260DP 84599.260 VWRC84599.260_T 84599.180DP VWRC84599.180_T 84599.180
o-Cresolphthaleine 20 g/l dans l'éthanol 70%, VOLUSOL®
o-Cresolphthaleine
Une alternative à la solutions de Phenolphtaleine
Formule: C₂₂H₁₈O₄
Poids moléculaire: 346,39
Densité: 0,886 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005912
Numéro CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN: 1170
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test