Imprimer
Incubateur agitateur à bascule
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444-0764EA 3140 EUR
444-0764 444-0763 444-0762
Incubateur agitateur à bascule
Agitateurs mélangeurs Agitateurs incubateurs
L'agitateur à bascule est associé à une chambre d'incubation pour former une unité de paillasse compacte. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les composants internes. Le système de commande par microprocesseur permet un ajustement de l'angle de basculement électronique qui permet aux utilisateurs de régler facilement l'angle d'oscillation entre 0 et 15° pendant que l'appareil est en fonctionnement. Le contrôleur de température PID maintient une température précise (comprise entre la température ambiante +5 et 65 °C).
  • Ajustement électronique de l''inclinaison de 0 à 15° lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement
  • L'affichage LED indique simultanément la température, la vitesse, l'angle d'inclinaison et la durée
  • Minuteur entre 1 s et 160 h, avec alarme sonore lorsque la durée atteint zéro
  • Utilisation possible à des températures comprises entre 5 et 40 °C (max 80% d'humidité relative, sans condensation) dans des chambres froides, des incubateurs et des environnements CO2
Réglage de la température aisé par incréments de 1 °C. Le contrôle précis de la vitesse fournit un mouvement de bascule régulier, lent jusqu'à 1 tr/min. Commandes tactiles avec affichages LED, faciles à lire, pour les valeurs de température, de vitesse, d'angle d'inclinaison et de durée, pour une visualisation des différents paramètres en simultanée. Résultats précis et reproductibles garantis à chaque fois et grande visibilité sur les paillasses de laboratoire. Un témoin lumineux s'allume lorsque la température ambiante dans la chambre atteint 40 °C et ne s'éteint que lorsque la température repasse en dessous de 40 °C.
Le couvercle en polycarbonate permet de visualiser les échantillons sans perturber la température interne. Le minuteur affiche le temps écoulé ou, lorsqu'il est programmé selon les limites définies par l'utilisateur, il coupe l'appareil lorsque le temps atteint zéro. L'affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l'appareil est hors tension. Protection contre la surcharge via des signaux sonores et visuels qui se déclenchent lorsque le système détecte une obstruction ou une surcharge du plateau. Augmentation progressive de la vitesse jusqu'à un point de consigne déterminé pour éviter les éclaboussures. Cet appareil est idéal pour les cultures cellulaires, les gels de coloration et de décoloration, les procédures d'hybridation, l'hématologie et les techniques de transfert.
Informations de commande: Fourni sans accessoires. Le tapis doit être commandé séparément.
Attention: * Remarque : la vitesse/l'angle d'inclinaison maximum peut varier si les charges sont lourdes ou mal équilibrées
** Centré sur le plateau
* Remarque : la vitesse/l'angle d'inclinaison maximum peut varier si les charges sont lourdes ou mal équilibrées
** Centré sur le plateau