Imprimer
Chauffage numérique avancé pour blocs secs avec couvercle chauffant
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460-0185EA 1710 EUR
VWRI460-0185 VWRI460-0103
Chauffage numérique avancé pour blocs secs avec couvercle chauffant
Ce chauffage de bloc à sec avancé à couvercle chauffant est conçu pour les applications nécessitant des résultats reproductibles et une stabilité de température supérieure. Cette unité multifonctions est idéale pour l’incubation isotherme, les réactions enzymatiques, les immunodosages, la dénaturation d’acides nucléiques et une grande variété d’autres procédures de laboratoire. Support de tige de soutien intégré avec un bouton de verrouillage pour accueillir un kit de sonde de température externe en option. Le chauffage de bloc peut accueillir un bloc de microplaques ou deux blocs modulaires interchangeables distincts. Chaque bloc est doté d’un puits thermomètre permettant de mesurer la température du bloc. Chauffage efficace grâce à un contact étroit avec le tube et le bloc avec une conception basse densité pour une uniformité exceptionnelle de la température.
  • Grâce à un niveau exceptionnel d’uniformité, de stabilité et de régulation de température, cette dernière demeure stable et uniforme à 37 °C, à ±0,2 °C dans le bloc et ±0,1 °C entre des blocs similaires
  • La plage de température s’étend de la température ambiante +5 à 100 °C. Le temps de chauffage pour atteindre 100 °C est de 50 min
  • La minuterie affiche le temps écoulé lorsqu’elle est programmée selon les limites définies par l’utilisateur, et éteint l’appareil lorsque le temps atteint zéro.
  • Le couvercle chauffant réduit la condensation sur les couvercles d’échantillons
  • Un kit de sonde de température externe en option surveille la température réelle du bloc ou de l’échantillon
  • Peut accueillir des blocs de chauffage modulaires interchangeables pour des tailles de tubes comprises entre des microtubes de 0,2 ml et des tubes à essais ou flacons d’un maximum de 85 mm de hauteur
Le couvercle chauffant aide à réguler la température. Contrôle de température PID, avec sonde RTD externe en option. Les échantillons sont chauffés à température rapidement et avec précision. La température est ajustée par incréments de ±0,1 °C. Les commandes tactiles avec affichages LED clairs et distincts de la température et du temps montrent également les températures de consigne et actuelle. L’affichage présente les paramètres les plus récents, même lorsque l’appareil est hors tension. En mode minuterie, une alarme sonnera lorsque le délai arrive à zéro et que l’unité à atteint le point de température de consigne. Le mode d’étalonnage de température permet à l’utilisateur de calibrer l’unité sur un dispositif de la température externe. Le voyant à symbole d’avertissement sur la chaleur s’allume lorsque la température est supérieure à 40 °C. La protection contre les surpressions signifie que si l’appareil dépasse la température définie de 10 °C, l’appareil arrêtera automatiquement de chauffer. Les unités peuvent être opérées dans des environnements de 18 à 33 °C (20 à 80 % d’humidité relative, sans condensation).
Informations de commande: Des blocs modulaires et un kit de sonde de température sont disponibles en option. Ils doivent être commandés séparément.
Attention: * RT = température ambiante
** Fiche UE *** Fiche UK **** Fiche CH