Imprimer
Kit d'isolation de l'ADN E.Z.N.A.® Insect
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D0926-01EA 165 EUR
D0926-01 D0926-00 D0926-02
Kit d'isolation de l'ADN E.Z.N.A.® Insect
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Insect DNA est conçu pour la récupération efficace d'ADN génomique, jusqu'à 60 kb, issu d'insectes, d'arthropodes, de vers ronds, de vers plats, d'invertébrés et de tissus végétaux. Cette méthode est compatible avec des échantillons congelés ou conservés dans une solution d'alcool ou DNE. Il est également possible d'obtenir de bons résultats avec des matériaux conservés dans du formol. La procédure repose sur les propriétés bien établies du détergent cationique, du bromure de cétyltriméthyl-ammonium (CTAB), en association avec la liaison sélective de l'ADN de la matrice HiBind. Cela permet de supprimer les sels, les protéines et autres contaminants pour obtenir un ADN génomique de grande qualité, parfait pour les applications en aval telles que la digestion par endonucléases, l'amplification du cycle thermique et l'hybridation.
  • Isolation de l'ADN dans les 20 minutes suivant la lyse
  • Un système de tampons optimisés garantit un ADN pur
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval