Le kit d'ADN E.Z.N.A.® Mollusc est conçu pour une purification efficace de l'ADN génomique à partir de mollusques, d'ascarides, de vers plats et d'autres tissus d'invertébrés riches en mucopolysaccharides. Les échantillons frais et congelés qui ont été conservés dans une solution d'alcool ou DNE peuvent être utilisés avec ce kit. La procédure repose sur les propriétés bien établies du détergent cationique, du bromure de cétyltriméthyl-ammonium (CTAB), en association avec la liaison sélective de l'ADN de la matrice HiBind. Les échantillons sont homogénéisés et du chloroforme est ajouté pour éliminer les mucopolysaccharides. Après une étape de précipitation rapide de l'alcool, l'ADN est ensuite purifié et tous les sels, protéines et autres contaminants sont supprimés. L'ADN génomique de grande qualité est idéal pour les applications en aval telles que les techniques de digestion par endonucléase, l'amplification du cycle thermique et les techniques d'hybridation.
- Isolation de l'ADN dans les 20 minutes suivant la lyse
- Un système de tampons optimisés garantit un ADN pur
- ADN purifié pouvant être utilisé pour n'importe quelle application
- Isolation d'ADN à partir d'une large gamme d'échantillons